Learn More
1-(Difenilmetil)-3-hidroxiazidina Clorhidrato, TRC
Código de producto. 30383950
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30383950 2.5 g
30373596 5 g
30370544 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30383950 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4928482.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 90604-02-7
Fórmula molecular C16H17NO . HCl
Peso molecular (g/mol) 275.77
SMILES Cl.OC1CN(C1)C(c2ccccc2)c3ccccc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(Diphenylmethyl)-3-hydroxyazetidine Hydrochloride
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C16H17NO.ClH/c18-15-11-17(12-15)16(13-7-3-1-4-8-13)14-9-5-2-6-10-14;/h1-10,15-16,18H,11-12H2;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 275.1077