Learn More
1-Dimetilamino-2-propino, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11338745
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11338745 25 g 25 g
11328745 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11338745 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L12336.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7223-38-3 | C5H9N | 83.134 g/mol
1-Dimethylamino-2-propyne is used in the synthesis of core shell systems based on noble metal nanoparticles coated by copolymers (polyacetylenes).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-dimetilamino-2-propino se utiliza en la síntesis de sistemas de «núcleo-cáscara» basados en nanopartículas de metal noble recubiertas por copolímeros (poliacetilenos).
Solubilidad
Completamente miscible en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Los recipientes abiertos deben volver a sellarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar fugas. La temperatura de almacenamiento recomendada es de 2-8 °C. Es sensible al dióxido de carbono. Almacenar en gas inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7223-38-3
Fórmula molecular C5H9N
Peso molecular (g/mol) 83.134
Número MDL MFCD00008575
Clave InChI ILBIXZPOMJFOJP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-dimethylamino-1-propyne, 1-dimethylamino-2-propyne, 2-propyn-1-amine, n,n-dimethyl, n,n-dimethylpropargylamine, dimethyl prop-2-yn-1-yl amine, n,n-dimethyl-2-propyn-1-amine, dimethyl prop-2-ynyl amine, n,n-dimethyl propargylamine, n,n-dimethyl-2-propynylamine, dimethylpropargylamine
PubChem CID 81643
Nombre IUPAC N,N-dimetilprop-2-in-1-amina
SMILES CN(C)CC#C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Dimethylamino-2-propyne
Densidad 0.772
Punto de ebullición 80°C to 81°C
Temperatura de inflamación −7°C (19°F)
Índice de refracción 1.42
Cantidad 25 g
Número UN UN2733
Beilstein 1071222
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Fully miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 83.13
Porcentaje de pureza 98%