Learn More
1-Dimetilamino-2-pentino, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11357535
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
11357535 5 g 5 g
11367535 25 g 25 g
2 options
Código de producto. 11357535
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L05662.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7383-77-9
Fórmula molecular C7H13N
Peso molecular (g/mol) 111.188
Número MDL MFCD00041631
Clave InChI XOJYPYPTLZUHAG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-dimethylamino-2-pentyne, 2-pentyn-1-amine,n,n-dimethyl, dimethylpent-2-ynylamine, dimethyl-pent-2-ynylamine, dimethyl pent-2-yn-1-yl amine
PubChem CID 139008
Nombre IUPAC N,N-dimetilpent-2-an-1-amina
SMILES CCC#CCN(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Dimethylamino-2-pentyne
Densidad 0.812
Fórmula lineal CH3CH2C≡CCH2N(CH3)2
Índice de refracción 1.436
Cantidad 5 g
Número UN UN2734
Beilstein 1738713
Formula Weight (peso de la fórmula) 111.19
Porcentaje de pureza 98%