Learn More
1-Deoxi-1-(octilamino)-D-glucitol, TRC
Código de producto. 30134424
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134424 10 g 10 g
30009530 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30134424 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD24550010G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23323-37-7
Fórmula molecular C14 H31 N O5
Peso molecular (g/mol) 293.4
Sinónimo 1-(Octylamino)-1-deoxy-D-glucitol, N-Octylglucamine;
Nombre IUPAC (2R,3R,4R,5S)-6-(octilamino)hexano-1,2,3,4,5-pentol
SMILES CCCCCCCCNC[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Deoxy-1-(octylamino)-D-glucitol
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C14H31NO5/c1-2-3-4-5-6-7-8-15-9-11(17)13(19)14(20)12(18)10-16/h11-20H,2-10H2,1H3/t11-,12+,13+,14+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 293.2202
Porcentaje de pureza >95%