Learn More
1-Deoxi-1-(metilnitrosoamino)-D-glucitol, TRC
Código de producto. 30011846
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30011846 100 mg 100 miligramos
30010943 50 mg 50 miligramos
30011387 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30011846 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD205960100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10356-92-0
Fórmula molecular C7 H16 N2 O6
Peso molecular (g/mol) 224.21
Sinónimo 1-N-Methyl-N-nitrosoamino-1-deoxy-D-glucitol
Nombre IUPAC N-metil-N-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexil]amida nitrosa
SMILES CN(C[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO)N=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Deoxy-1-(methylnitrosoamino)-D-glucitol
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H16N2O6/c1-9(8-15)2-4(11)6(13)7(14)5(12)3-10/h4-7,10-14H,2-3H2,1H3/t4-,5+,6+,7+/m0/s1