Learn More
1-Decene, TRC
Código de producto. 30368640
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30368640 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30368640 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2255551G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Decene
CAS 872-05-9
Fórmula molecular C10 H20
Cantidad 1 g
Sinónimo 1-n-Decene, Dialen 10, Gulftene 10, Linealene 10, NSC 62122, Neodene 10, n-1-Decene, α-Decene
Fórmula InChI InChI=1S/C10H20/c1-3-5-7-9-10-8-6-4-2/h3H,1,4-10H2,2H3
SMILES CCCCCCCCC=C
Nombre IUPAC dec-1-eno
Peso molecular (g/mol) 140.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.1565