Learn More
1-Deceno, aprox. 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11974421 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11974421 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
10345840 1 L Frasco de vidrio 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11974421 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 111910025
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 872-05-9 | C10H20 | 140.27 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 872-05-9
Fórmula molecular C10H20
Peso molecular (g/mol) 140.27
Clave InChI AFFLGGQVNFXPEV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-decene, decylene, decene, n-1-decene, 1-n-decene, alpha-decene, n-decylene, gulftene 10, dialene 10, decene-1
PubChem CID 13381
ChEBI CHEBI:87315
Nombre IUPAC dec-1-eno
SMILES CCCCCCCCC=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Decene
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -66.0°C
Color Incolora
Densidad 0.7410g/mL
Punto de ebullición 169.0°C to 171.0°C
Temperatura de inflamación 49°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)7CH=CH2
Índice de refracción 1.4200 to 1.4220
Cantidad 2.5 L
Beilstein 01,III,858
Gravedad específica 0.741
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol
Viscosidad 1.1 mm2/s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.27
Porcentaje de pureza ca. 95%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Decene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P331-NO provocar el vómito.