Learn More
1-Deceno, 96 %, isómeros restantes, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11307438
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2 kg
Tamaño de la unidad:
100 g
2 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11307438 100 g 100 g
11317438 500 g 500 g
11397428 2 kg 2 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11307438 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 031213.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 872-05-9 | C10H20 | 140.27 g/mol
1-Decene is the only isomer of industrial importance. it is used as a monomer in copolymers and is an intermediate in the production of epoxides, amines, oxo alcohols, synthetic lubricants, synthetic fatty acids, and alkylated aromatics. 1-Decene has been isolated from the leaves and rhizome of the plant Farfugium japonicum and has been detected as the initial product in the microbial degradation of n-decane.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 872-05-9
Fórmula molecular C10H20
Peso molecular (g/mol) 140.27
Número MDL MFCD00009577
Clave InChI AFFLGGQVNFXPEV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-decene, decylene, decene, n-1-decene, 1-n-decene, alpha-decene, n-decylene, gulftene 10, dialene 10, decene-1
PubChem CID 13381
ChEBI CHEBI:87315
Nombre IUPAC dec-1-eno
SMILES CCCCCCCCC=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Decene
Punto de fusión °C to 66°C
Densidad 0.741
Punto de ebullición 170°C to 171°C
Temperatura de inflamación 49°C (120°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 96%
Notas del porcentaje del ensayo Isómeros restantes
Fórmula lineal CH3(CH2)7CH=CH2
Índice de refracción 1.421
Cantidad 100 g
Número UN UN3295
Beilstein 1737236
Información de solubilidad Alkenes are virtually insoluble in water,but dissolve in organic solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.27
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Líquido incoloro
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Decene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P331-NO provocar el vómito.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Decene