Learn More
1-Deceno, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11356996
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1000 mL
Tamaño de la unidad:
1 litro
100 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11356996 1000 mL 1 litro
11346996 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11356996 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L06800.AU
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 872-05-9 | C10H20 | 140.27 g/mol
1-Decene exists as an alpha olefin, it is used as a monomer in copolymers. It is used as an intermediate in the production of epoxides, amines, oxo alcohols, synthetic lubricants, synthetic fatty acids, and alkylated aromatics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-deceno existe como una alfa olefina y se utiliza como monómero en copolímeros. Se utiliza como intermedio en la producción de epoxidas, aminas, oxo alcoholes, lubricantes sintéticos, ácidos grasos sintéticos y aromáticos alquilados.
Solubilidad
Miscible en éter y etanol. Insoluble en agua.
Notas
Los materiales incompatibles son los agentes oxidantes fuertes. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 872-05-9
Fórmula molecular C10H20
Peso molecular (g/mol) 140.27
Número MDL MFCD00009577
Clave InChI AFFLGGQVNFXPEV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-decene, decylene, decene, n-1-decene, 1-n-decene, alpha-decene, n-decylene, gulftene 10, dialene 10, decene-1
PubChem CID 13381
ChEBI CHEBI:87315
Nombre IUPAC dec-1-eno
SMILES CCCCCCCCC=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Decene
Punto de fusión -66°C
Punto de ebullición 170°C to 171°C
Temperatura de inflamación 49°C (120°F)
Fórmula lineal CH3(CH2)7CH=CH2
Cantidad 1000 mL
Número UN UN3295
Beilstein 1737236
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.27
Porcentaje de pureza 94%