Learn More
1-Cloro-4-fluorobenceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11444664
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11444664 25 g 25 g
11454664 100 g 100 g
11464664 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11444664 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13690.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 352-33-0 | C6H4ClF | 130.55 g/mol
1-Chloro-4-fluorobenzeneis used as a primary and secondary intermediates, organic synthesis. And it is also used to prepare (4'-fluoro-biphenyl-4-yl)-methyl ether by using reagents NaH, Ni (OAc)2, 2,2 '-bipyridyl, KI and solvents benzene, tetrahydrofuran at temperature of 63°C.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-cloro-4-fluorobenzeneis se utiliza como intermedio primario y secundario, y en la síntesis orgánica. También se utiliza para preparar (4′-fluoro-bifenil-4-il)-metil éter con reactivos NaH, Ni (OAc)2, 2,2 ′-bipiridil, Kl, disolventes de benceno y tetrahidrofurano a 63 °C.
Solubilidad
Difícil de mezclar.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 352-33-0
Fórmula molecular C6H4ClF
Peso molecular (g/mol) 130.55
Número MDL MFCD00000603
Clave InChI RJCGZNCCVKIBHO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-chlorofluorobenzene, p-fluorochlorobenzene, 4-chlorofluorobenzene, benzene, 1-chloro-4-fluoro, 1-fluoro-4-chlorobenzene, 1-chloro-4-fluoro-benzene, 4-fluorochlorobenzene, 1,4-fluorochlorobenzene, p-chloro-fluorobenzene, pubchem3420
PubChem CID 9604
Nombre IUPAC 1-cloro-4-fluorobenceno
SMILES FC1=CC=C(Cl)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Chloro-4-fluorobenzene
Punto de fusión -22°C
Densidad 1.228
Punto de ebullición 129°C to 130°C
Temperatura de inflamación 29°C (84°F)
Índice de refracción 1.495
Cantidad 25 g
Número UN UN1993
Beilstein 1904542
Información de solubilidad Difficult to mix.
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.55
Porcentaje de pureza 98%