Learn More
1-Cloro-4-fluorobenceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15700839 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 ml
5 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15700839 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
10703783 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15700839 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 208200250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 352-33-0 | C6H4ClF | 130.55 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 352-33-0
Fórmula molecular C6H4ClF
Peso molecular (g/mol) 130.55
Número MDL MFCD00000603
Clave InChI RJCGZNCCVKIBHO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-chlorofluorobenzene, p-fluorochlorobenzene, 4-chlorofluorobenzene, benzene, 1-chloro-4-fluoro, 1-fluoro-4-chlorobenzene, 1-chloro-4-fluoro-benzene, 4-fluorochlorobenzene, 1,4-fluorochlorobenzene, p-chloro-fluorobenzene, pubchem3420
PubChem CID 9604
Nombre IUPAC 1-cloro-4-fluorobenceno
SMILES FC1=CC=C(Cl)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Chloro-4-fluorobenzene
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -21.5°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.2260g/mL
Punto de ebullición 129°C to 130°C
Temperatura de inflamación 29°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal ClC6H4F
Índice de refracción 1.4940 to 1.496
Cantidad 25 mL
Beilstein 05, 201
Gravedad específica 1.226
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.55
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido