Learn More
1-Cloro-4-fluorobenceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10703783 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 ml
5 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10703783 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
15700839 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10703783 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 208200050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 31-07-2026
Añadir a la cesta
CAS: 352-33-0 | C6H4ClF | 130.55 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 352-33-0
Fórmula molecular C6H4ClF
Peso molecular (g/mol) 130.55
Número MDL MFCD00000603
Clave InChI RJCGZNCCVKIBHO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-chlorofluorobenzene, p-fluorochlorobenzene, 4-chlorofluorobenzene, benzene, 1-chloro-4-fluoro, 1-fluoro-4-chlorobenzene, 1-chloro-4-fluoro-benzene, 4-fluorochlorobenzene, 1,4-fluorochlorobenzene, p-chloro-fluorobenzene, pubchem3420
PubChem CID 9604
Nombre IUPAC 1-cloro-4-fluorobenceno
SMILES FC1=CC=C(Cl)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Chloro-4-fluorobenzene
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -21.5°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.2260g/mL
Punto de ebullición 129°C to 130°C
Temperatura de inflamación 29°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal ClC6H4F
Índice de refracción 1.4940 to 1.496
Cantidad 5 mL
Beilstein 05, 201
Gravedad específica 1.226
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.55
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Chloro-4-fluorobenzene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.