Learn More
1-cloro-4-(clorofenilmetilbenceno, TRC
Código de producto. 30007487
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
30007487 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30007487 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3648555G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 134-83-8
Fórmula molecular C13 H10 Cl2
Peso molecular (g/mol) 237.12
Sinónimo Chloro(p-chlorophenyl)phenylmethane, 1-Chloro-4-(chloro(phenyl)methyl)benzene, 4-Chlorobenzhydryl Chloride, Chloro(p-chlorophenyl)phenylmethane, NSC 49126, p-Chlorobenzhydryl Chloride
Nombre IUPAC 1-cloro-4-[cloro(fenil)metil]benceno
SMILES ClC(c1ccccc1)c2ccc(Cl)cc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Chloro-4-(chlorophenylmethyl)benzene
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C13H10Cl2/c14-12-8-6-11(7-9-12)13(15)10-4-2-1-3-5-10/h1-9,13H
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.016