Learn More
1-Cloro-3-fluorobenceno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11434474
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11434474 25 g 25 g
11444474 100 g 100 g
11454474 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11434474 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13123.14
 Artículo restringido
Añadir a la cesta
CAS: 625-98-9 | C6H4ClF | 130.55 g/mol
1-Chloro-3-fluorobenzene used as medicine and liquid crystal intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-cloro-3-fluorobenceno se usa como intermediario en medicina y en cristal líquido.
Solubilidad
No miscible en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 625-98-9
Fórmula molecular C6H4ClF
Peso molecular (g/mol) 130.55
Número MDL MFCD00000569
Clave InChI VZHJIJZEOCBKRA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo m-chlorofluorobenzene, 3-chlorofluorobenzene, benzene, 1-chloro-3-fluoro, m-fluorochlorobenzene, 3-fluorochlorobenzene, 1-fluoro-3-chlorobenzene, 1-chloro-3-fluoro-benzene, m-fluoro chlorobenzene, pubchem3419, 3-fluoro-chlorobenzene
PubChem CID 223087
Nombre IUPAC 1-cloro-3-fluorobenceno
SMILES FC1=CC=CC(Cl)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Chloro-3-fluorobenzene
Densidad 1.224
Punto de ebullición 126°C to 128°C
Temperatura de inflamación 20°C (68°F)
Índice de refracción 1.494
Cantidad 25 g
Número UN UN1993
Beilstein 2039303
Información de solubilidad Not miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.55
Porcentaje de pureza 99%