Learn More
1-Cloro-2-fluorobenceno, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11434717
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11434717 100 g 100 g
11424717 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11434717 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21209.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 348-51-6 | C6H4ClF | 130.55 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 348-51-6
Fórmula molecular C6H4ClF
Peso molecular (g/mol) 130.55
Número MDL MFCD00000533
Clave InChI ZCJAYDKWZAWMPR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chlorofluorobenzene, o-chlorofluorobenzene, benzene, 1-chloro-2-fluoro, o-fluorochlorobenzene, 1-fluoro-2-chlorobenzene, 1-chloro-2-fluoro-benzene, benzene, chlorofluoro, 2-chloro-1-fluorobenzene, chlorofluorobenzene, 2-fluorochlorobenzene
PubChem CID 9583
Nombre IUPAC 1-cloro-2-fluorobenceno
SMILES FC1=CC=CC=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Chloro-2-fluorobenzene
Punto de fusión -43°C
Densidad 1.242
Punto de ebullición 137°C to 138°C
Temperatura de inflamación 31°C (87°F)
Índice de refracción 1.501
Cantidad 100 g
Número UN UN1993
Beilstein 1855301
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.55
Porcentaje de pureza ≥98%