Learn More
1-cloro-2-(diclorofenilmetilbenceno, TRC
Código de producto. 30138613
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138613 2.5 g 2.50 g
30003470 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30138613 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3656852.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3509-85-1
Fórmula molecular C13 H9 Cl3
Peso molecular (g/mol) 271.57
Sinónimo (2-Chlorophenyl)phenyldichloromethane
Nombre IUPAC 1-cloro-2-[dicloro(fenil)metil]benceno
SMILES Clc1ccccc1C(Cl)(Cl)c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2-Chlorophenyl)phenyldichloromethane
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C13H9Cl3/c14-12-9-5-4-8-11(12)13(15,16)10-6-2-1-3-7-10/h1-9H
Formula Weight (peso de la fórmula) 269.977