Learn More
1-Cloro-2,4-difluorobenceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11472877
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11472877 250 g 250 g
11452877 10 g 10 g
11462877 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11472877 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15495.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1435-44-5 | C6H3ClF2 | 148.537 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1435-44-5
Fórmula molecular C6H3ClF2
Peso molecular (g/mol) 148.537
Número MDL MFCD00042569
Clave InChI AJCSNHQKXUSMMY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 137001
Nombre IUPAC 1-cloro-2,4-difluorobenceno
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)F)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Chloro-2,4-difluorobenzene
Punto de fusión -26°C
Densidad 1.353
Punto de ebullición 126°C to 127°C
Temperatura de inflamación 32°C (89°F)
Olor Aromatic
Índice de refracción 1.475
Cantidad 250 g
Número UN UN1993
Beilstein 2081077
Sinónimo 2,4-difluorochlorobenzene, 1-chloro-2,4-difluoro-benzene, benzene,1-chloro-2,4-difluoro, benzene, 1-chloro-2,4-difluoro, pubchem3415, 2,4-difluorchlorbenzol, 2,4-diflurochlorobenzene, acmc-1c2st, intermediates-zcf02093, 2,4-di-fluorochlorobenzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.54
Porcentaje de pureza 98%