Learn More
1-Butil-4-et-1-inilbenceno, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10204644
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10204644 25 g 25 g
10079191 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10204644 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor BTB09904EB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 79887-09-5
Fórmula molecular C12H14
Peso molecular (g/mol) 158.24
Número MDL MFCD00173885
Clave InChI ZVWWYEHVIRMJIE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-butylphenylacetylene, 1-butyl-4-eth-1-ynylbenzene, 1-butyl-4-eth1-ynylbenzene, 1-butyl-4-ethynyl-benzene, 4-n-butylphenylacetylene, p-butylphenylacetylene, benzene, 1-butyl-4-ethynyl, pubchem10978, acmc-209pic, p-butylphenyl acetylene
PubChem CID 2775132
Nombre IUPAC 1-butil-4-etinilbenceno
SMILES CCCCC1=CC=C(C=C1)C#C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Butyl-4-eth-1-ynylbenzene
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Densidad 0.906g/mL
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Fórmula lineal HC2CC6H4(CH2)3CH3
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.24
Porcentaje de pureza 97%