Learn More
1-Bromo-4-fluoro-2-(2,2,2-trifluoroetil)benceno, 95 %
Código de producto. 15418455
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15418455 250 mg 250 miligramos
15408455 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15418455 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33404.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1186194-80-8
Fórmula molecular C8H5BrF4
Peso molecular (g/mol) 257.026
Número MDL MFCD11226691
Clave InChI VDKXBQCWYHXJNB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-bromo-4-fluoro-2-2,2,2-trifluoroethyl benzene
PubChem CID 45790615
Nombre IUPAC 1-bromo-4-fluoro-2-(2,2,2-trifluoroetil)benceno
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)CC(F)(F)F)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromo-4-fluoro-2-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene
Punto de ebullición 76°C (15 mmHg)
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 257.02
Porcentaje de pureza 95%