Learn More
1-Bromo-4-(dimetilamino)naftaleno, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11328616
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11328616 1 g 1 g
11338616 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11328616 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L17666.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 59557-93-6 | C12H12BrN | 250.139 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 59557-93-6
Fórmula molecular C12H12BrN
Peso molecular (g/mol) 250.139
Número MDL MFCD02093945
Clave InChI CWPDFSZHOZTGQW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-bromo-4-dimethylamino naphthalene, acmc-20aox1, 4-bromonaphthyl dimethylamine, n,n-dimethyl-4-bromo-1-naphthylamine, n,n-dimethyl-4-bromonaphthalene-1-amine
PubChem CID 4083804
Nombre IUPAC 4-bromo-N,N-dimetilnaftalen-1-amina
SMILES CN(C)C1=CC=C(C2=CC=CC=C21)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromo-4-(dimethylamino)naphthalene
Densidad 1.4305
Punto de ebullición 137°C to 139°C (2 mmHg)
Índice de refracción 1.6361
Cantidad 1 g
Número UN UN2810
Beilstein 3254839
Formula Weight (peso de la fórmula) 250.14
Porcentaje de pureza 95%