Learn More
1-Bromo-4-cloro-2-fluorobenceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11424137
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11424137 5 g 5 g
11434137 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11424137 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19570.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1996-29-8 | C6H3BrClF | 209.44 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1996-29-8
Fórmula molecular C6H3BrClF
Peso molecular (g/mol) 209.44
Número MDL MFCD00079708
Clave InChI FPNVMCMDWZNTEU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chloro-2-fluorobromobenzene, 2-fluoro-4-chlorobromobenzene, 2-bromo-5-chlorofluorobenzene, 1-bromo-4-chloro-2-fluoro-benzene, 1-bromo-2-fluoro-4-chlorobenzene, 2-bromo-5-chloro-1-fluorobenzene, benzene, 1-bromo-4-chloro-2-fluoro, pubchem3209, acmc-1bovk, 2-bromo-5-chlorofluorbenzene
PubChem CID 137275
Nombre IUPAC 1-bromo-4-cloro-2-fluorobenceno
SMILES FC1=CC(Cl)=CC=C1Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzene
Densidad 1.678
Punto de ebullición 70°C to 72°C (11 mmHg)
Temperatura de inflamación 92°C (197°F)
Índice de refracción 1.554
Cantidad 5 g
Beilstein 2081083
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.45
Porcentaje de pureza 98%