Learn More
1-Bromo-3-fluorobenceno, 99 %
Código de producto. 11399206
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
50 g
100 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
25 g
250 g
50 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11399206 10 g 10 g
11464190 25 g 25 g
11409842 50 g 50 g
11474190 100 g 100 g
11419842 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11399206 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10858.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1073-06-9 | C6H4BrF | 175 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1073-06-9
Fórmula molecular C6H4BrF
Número MDL MFCD00000326
Clave InChI QDFKKJYEIFBEFC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-bromofluorobenzene, m-bromofluorobenzene, m-fluorobromobenzene, benzene, 1-bromo-3-fluoro, 3-bromfluorbenzen, 3-fluorobromobenzene, m-fluorophenyl bromide, 1-fluoro-3-bromobenzene, 3-fluoro bromobenzene, benzene, 1-fluoro-3-bromo
PubChem CID 14082
Nombre IUPAC 1-bromo-3-fluorobenceno
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromo-3-fluorobenzene
Punto de fusión -8°C
Densidad 1.594
Punto de ebullición 148°C to 150°C
Temperatura de inflamación 46°C
Olor Aromatic
Índice de refracción 1.5275
Cantidad 10 g
Número UN UN1993
Beilstein 1853969
SMILES FC1=CC=CC(Br)=C1
Peso molecular (g/mol) 175.00
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.01
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación