Learn More
1-Bromo-3-cloro-5-fluorobenceno, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 13418618 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
13418618 25 g 25 g
13428618 5 g 5 g
13438618 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 13418618 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 448750250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 33863-76-2
Fórmula molecular C6H3BrClF
Peso molecular (g/mol) 209.45
Clave InChI GGMDFPMASIXEIR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-chloro-5-fluorobromobenzene, 1-bromo3-chloro-5-fluorobenzene, 1-bromo-3-chloro-5-fluoro-benzene, benzene, 1-bromo-3-chloro-5-fluoro, 1,3,5-fluorochlorobromobenzene, pubchem2261, acmc-209i3i, ksc494q7t, 3-chloro-5-fluoro-bromobenzene, 1-bromo-3-chloro-5-flurobenzene
PubChem CID 2736223
Nombre IUPAC 1-bromo-3-cloro-5-fluorobenceno
SMILES C1=C(C=C(C=C1Cl)Br)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromo-3-chloro-5-fluorobenzene
Densidad 1.7200g/mL
Punto de ebullición 72°C (5.0 mmHg)
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal BrC6H3(Cl)F
Cantidad 25 g
Gravedad específica 1.72
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.45
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Bromo-3-chloro-5-fluorobenzene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación