Learn More
1-Bromo-3-cloro-5-fluorobenceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11457937
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11457937 5 g 5 g
11467937 25 g 25 g
11477937 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11457937 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16597.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 33863-76-2 | C6H3BrClF | 209.442 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 33863-76-2
Fórmula molecular C6H3BrClF
Peso molecular (g/mol) 209.442
Número MDL MFCD00070747
Clave InChI GGMDFPMASIXEIR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-chloro-5-fluorobromobenzene, 1-bromo3-chloro-5-fluorobenzene, 1-bromo-3-chloro-5-fluoro-benzene, benzene, 1-bromo-3-chloro-5-fluoro, 1,3,5-fluorochlorobromobenzene, pubchem2261, acmc-209i3i, ksc494q7t, 3-chloro-5-fluoro-bromobenzene, 1-bromo-3-chloro-5-flurobenzene
PubChem CID 2736223
Nombre IUPAC 1-bromo-3-cloro-5-fluorobenceno
SMILES C1=C(C=C(C=C1Cl)Br)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromo-3-chloro-5-fluorobenzene
Densidad 1.72
Índice de refracción 1.547
Cantidad 5 g
Beilstein 2432912
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.45
Porcentaje de pureza 98%