Learn More
1-Bromo-3-cloro-2-fluorobenceno, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15498168
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15498168 100 g 100 g
15488168 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15498168 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61622.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-10-2026
Añadir a la cesta
CAS: 144584-65-6 | C6H3BrClF | 209.442 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 144584-65-6
Fórmula molecular C6H3BrClF
Peso molecular (g/mol) 209.442
Número MDL MFCD03412182
Clave InChI DRNWNTAANHEQMK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-chloro-2-fluorobromobenzene, 1-bromo-2-fluoro-3-chlorobenzene, 1-bromo-3-chloro-2-fluoro-benzene, pubchem4338, acmc-1c0jw, intermediates-zcf02109, ksc493i6p, benzene,1-bromo-3-chloro-2-fluoro
PubChem CID 3685762
Nombre IUPAC 1-bromo-3-cloro-2-fluorobenceno
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Br)F)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzene
Punto de fusión 42°C to 46°C
Color Blanco a amarillo
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.44
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido