Learn More
1-Bromo-3,5-difluorobenceno, 98 %
Código de producto. 11427966
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
25 g
100 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
25 g
250 g
5 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11427966 5 g 5 g
11404200 10 g 10 g
11437966 25 g 25 g
11447966 100 g 100 g
11414200 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11427966 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14053.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 461-96-1 | C6H3BrF2 | 192,99 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 461-96-1
Fórmula molecular C6H3BrF2
Peso molecular (g/mol) 192.99
Número MDL MFCD00010305
Clave InChI JHLKSIOJYMGSMB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-difluorobromobenzene, 1-bromo-3,5-difluoro-benzene, 1-bromo-3,5-difluoro benzene, benzene, 1-bromo-3,5-difluoro, 3,5-difluoro-bromobenzene, pubchem1042, acmc-1ae0k, 3,5-difluoro bromobenzene, bromo-3,5-difluorobenzene, 3,5-difluorophenyl bromide
PubChem CID 136313
Nombre IUPAC 1-bromo-3,5-difluorobenceno
SMILES FC1=CC(Br)=CC(F)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromo-3,5-difluorobenzene
Punto de fusión -27°C
Densidad 1.676
Punto de ebullición 140°C to 141°C
Temperatura de inflamación 44°C (111°F)
Índice de refracción 1.499
Cantidad 5 g
Número UN UN1993
Beilstein 1931520
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.99
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación