Learn More
1-Bromo-2-fluorobenceno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11433364
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11433364 500 g 500 g
11413364 25 g 25 g
11423364 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11433364 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10635.36
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1072-85-1 | C6H4BrF | 175 g/mol
1-Bromo-2-fluorobenzene is used as a reactant with cyclopenta-1,3-diene to produce 1,4-dihydro-1,4-methano-naphthalene. This reaction will need reagent Mg, and solvent diethyl ether. The reaction time is 3 hours with the temperature of 20°C,
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-bromo-2-fluorobenceno se usa como reactivo con ciclopenta-1,3-dieno para producir 1,4-dihidro-1,4-metano-naftaleno. Esta reacción necesitará un reactivo de Mg y un disolvente de éter dietílico. El tiempo de reacción es 3 de horas a una temperatura 20 °C,
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1072-85-1
Fórmula molecular C6H4BrF
Peso molecular (g/mol) 175
Número MDL MFCD00000282
Clave InChI IPWBFGUBXWMIPR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromofluorobenzene, o-bromofluorobenzene, 2-fluorobromobenzene, o-fluorobromobenzene, 2-bromfluorbenzen, benzene, 1-bromo-2-fluoro, 1-fluoro-2-bromobenzene, benzene, 1-fluoro-2-bromo, ofbb, benzene, bromofluoro
PubChem CID 61259
Nombre IUPAC 1-bromo-2-fluorobenceno
SMILES C1=CC=C(C(=C1)F)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromo-2-fluorobenzene
Punto de fusión -8°C
Densidad 1.601
Punto de ebullición 155°C to 157°C
Temperatura de inflamación 43°C (109°F)
Olor Aromatic
Índice de refracción 1.534
Cantidad 500 g
Número UN UN1993
Beilstein 1071819
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.01
Porcentaje de pureza 99%