Learn More
1-Bromo-2-cloro-4-fluorobenceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11477216
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11477216 5 g 5 g
11487216 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11477216 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25538.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 110407-59-5
Fórmula molecular C6H3BrClF
Peso molecular (g/mol) 209.442
Número MDL MFCD00142587
Clave InChI LEFQPBAWVJEIJS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-4-fluorobromobenzene, 4-bromo-3-chloro-1-fluorobenzene, 1-bromo-2-chloro-4-fluoro-benzene, 4-bromo-3-chlorofluorobenzene, 2-bromo-5-fluorochlorobenzene, benzene, 1-bromo-2-chloro-4-fluoro, pubchem3755, acmc-1bnv0, 2-chloro-4-fluorobromobezene, ksc494m7f
PubChem CID 2733406
Nombre IUPAC 1-bromo-2-cloro-4-fluorobenceno
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)Cl)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromo-2-chloro-4-fluorobenzene
Índice de refracción 1.552
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.45
Porcentaje de pureza 98%