Código de producto. 10655521
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto.
Cantidad
Envase
Tamaño de la unidad
10655521
5 g
Glass bottle
5 g
10241143
1 g
Glass bottle
1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto.
10655521
Proveedor
Thermo Scientific Acros
N.º de proveedor
297390050
This item is currently unavailable or has been discontinued. View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
CAS
64248-56-2
Fórmula molecular
C6H3BrF2
Peso molecular (g/mol)
192.991
Número MDL
MFCD00009894
Clave InChI
HRZTZLCMURHWFY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo
1-bromo-2,6-difluorobenzene, 2,6-difluorobromobenzene, benzene, 2-bromo-1,3-difluoro, 2-bromo-1,3-difluoro-benzene, m-difluorobromobenzene, pubchem3034, acmc-1bc5o, 2,6-difluoro-bromobenzene, 1-bromo-2,6-diflurobenzene
PubChem CID
123557
Nombre IUPAC
2-bromo-1,3-difluorobenceno
SMILES
C1=CC(=C(C(=C1)F)Br)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material
1-Bromo-2, 6-difluorobenzene
% mín. CAS
97.5
% máx. CAS
100.0
Color
Yellow
Espectro infrarrojo
Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo
98%
Envase
Glass bottle
Fórmula lineal
F2 C6 H3 Br
Índice de refracción
1.5100 to 1.5120 (20°C, 589nm)
Cantidad
5 g
Formula Weight (peso de la fórmula)
192.99
Porcentaje de pureza
≥97.5%
Forma física
Liquid
Mostrar más
Mostrar menos
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad.
Política de privacidad .