Learn More
1-Bromo-2,6-difluorobenzene, 98%, ACROS Organics™
Código de producto. 10241143 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10241143 1 g Glass bottle 1 g
10655521 5 g Glass bottle 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10241143 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 297390010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 64248-56-2
Fórmula molecular C6H3BrF2
Peso molecular (g/mol) 192.991
Número MDL MFCD00009894
Clave InChI HRZTZLCMURHWFY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-bromo-2,6-difluorobenzene, 2,6-difluorobromobenzene, benzene, 2-bromo-1,3-difluoro, 2-bromo-1,3-difluoro-benzene, m-difluorobromobenzene, pubchem3034, acmc-1bc5o, 2,6-difluoro-bromobenzene, 1-bromo-2,6-diflurobenzene
PubChem CID 123557
Nombre IUPAC 2-bromo-1,3-difluorobenceno
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)F)Br)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromo-2,6-difluorobenzene
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Yellow
Densidad 1.7100g/mL
Punto de ebullición 61.0°C (35.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 53°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Glass bottle
Fórmula lineal F2C6H3Br
Índice de refracción 1.5100 to 1.5120
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.99
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Liquid
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Bromo-2,6-difluorobenzene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.