Learn More
1-Bromo-2,5-difluorobenzene, 98%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10442811 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
5g; Glass bottle
Código de producto.
10442811 5g; Glass bottle
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 10442811 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 249370050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromo-2, 5-difluorobenzene
Nombre de nota 98%
CAS 399-94-0
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C6H3BrF2
Fórmula lineal FC6H3BrF
Índice de refracción 1.5075 to 1.5095 (20°C, 589nm)
Número MDL MFCD00000345
Cantidad 5g
Sinónimo 1-bromo-2,5-difluorobenzene, 2,5-difluorobromobenzene, benzene, 2-bromo-1,4-difluoro, 1,4-difluoro-2-bromobenzene, 2-bromo-1,4-difluoro-benzene, fr df be, pubchem2302, acmc-1ad5i, 1-bromo-2,5 difluorobenzene, 2,5-difluoro-1-bromobenzene
Clave InChI XCRCSPKQEDMVBO-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)Br)F
Nombre IUPAC 2-bromo-1,4-difluorobenzene
Peso molecular (g/mol) 192.991
PubChem CID 67862
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.99
Porcentaje de pureza ≥97.5%