Learn More
1-Bromo-2,4-difluorobenceno, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11488046
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11488046 500 g 500 g
11468046 25 g 25 g
11478046 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11488046 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14098.36
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 348-57-2 | C6H3BrF2 | 192.99 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 348-57-2
Fórmula molecular C6H3BrF2
Peso molecular (g/mol) 192.99
Número MDL MFCD00000330
Clave InChI MGHBDQZXPCTTIH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4-difluorobromobenzene, benzene, 1-bromo-2,4-difluoro, 1-bromo-2,4-difluoro-benzene, bromo-2,4-difluorobenzene, 2,4-difluoro-1-bromobenzene, attercop-chm at130629, fr cf de, pubchem2301, 2.4-difluorobromobenzene, acmc-1adm3
PubChem CID 67674
Nombre IUPAC 1-bromo-2,4-difluorobenceno
SMILES FC1=CC=C(Br)C(F)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromo-2,4-difluorobenzene
Punto de fusión -4°C
Densidad 1.708
Punto de ebullición 145°C to 146°C
Temperatura de inflamación 51°C (123°F)
Índice de refracción 1.505
Cantidad 500 g
Número UN UN1993
Beilstein 1680892
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.99
Porcentaje de pureza ≥98%