Learn More
1-Bromo-2,4,5-trifluorobenceno, 98 %, Thermo Scientific™
Product Code. 15502293 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Unit Size:
25 g
Product Code. Cantidad unitSize
15502293 25 g 25 g
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15502293 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 271160250
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Specifications
Nombre del producto químico o material 1-Bromo-2,4,5-trifluorobenzene
CAS 327-52-6
Punto de fusión -19.0°C
Densidad 1.8020g/mL
Punto de ebullición 143.0°C to 144.0°C
Temperatura de inflamación 55°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Fórmula molecular C6H2BrF3
Fórmula lineal BrC6H2F3
Índice de refracción 1.4850 to 1.4870
Cantidad 25 g
Beilstein 05,679
Gravedad específica 1.802
Sinónimo 2,4,5-trifluorobromobenzene, 2-bromo-1,4,5-trifluorobenzene, benzene, 1-bromo-2,4,5-trifluoro, 1-bromo-2,4,5-trifluoro-benzene, paragos 390205, 5-bromo-1,2,4-trifluorobenzene, fr bf df ee, pubchem2306, acmc-1cs6j, ksc224g3h
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble.
Clave InChI DVTULTINXNWGJY-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=C(C(=CC(=C1F)Br)F)F
Nombre IUPAC 1-bromo-2,4,5-trifluorobenceno
Peso molecular (g/mol) 210.98
PubChem CID 67597
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.98
Porcentaje de pureza 98%