Learn More
1-Bromo-2,4,5-trifluorobenceno, + 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11473974
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11473974 1 g 1 g
11483974 5 g 5 g
11493974 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11473974 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11962.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El 1-bromo-2,4,5-trifluorobenceno es el intermedio de los cristales líquidos. Los derivados de este compuesto pueden utilizarse como intermedios para la síntesis de quinolona antibacterial. Se emplea en la síntesis de los ácidos 3-etenil, 3-etinil, 3-aril y 3-ciclopropil-2, 4 5-trifluorobenzoicos de 1-bromo-2, 4, 5-trifluorobenceno y ácido 2, 4, 5-trifluoro-3-hidroxibenzoico.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Mantenger alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 327-52-6
Fórmula molecular C6H2BrF3
Peso molecular (g/mol) 210.981
Número MDL MFCD00000306
Clave InChI DVTULTINXNWGJY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4,5-trifluorobromobenzene, 2-bromo-1,4,5-trifluorobenzene, benzene, 1-bromo-2,4,5-trifluoro, 1-bromo-2,4,5-trifluoro-benzene, paragos 390205, 5-bromo-1,2,4-trifluorobenzene, fr bf df ee, pubchem2306, acmc-1cs6j, ksc224g3h
PubChem CID 67597
Nombre IUPAC 1-bromo-2,4,5-trifluorobenceno
SMILES C1=C(C(=CC(=C1F)Br)F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromo-2,4,5-trifluorobenzene
Punto de fusión -19°C
Densidad 1.806
Punto de ebullición 143°C to 144°C
Temperatura de inflamación 55°C (131°F)
Índice de refracción 1.486
Cantidad 1 g
Número UN UN1993
Beilstein 1636588
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.98
Porcentaje de pureza ≥98%