Learn More
1-Bromo-2,4,5-trifluorobenceno, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15512293 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
15512293 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 15512293 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 271161000
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromo-2,4,5-trifluorobenzene
CAS 327-52-6
Punto de fusión -19.0°C
Densidad 1.8020g/mL
Punto de ebullición 143.0°C to 144.0°C
Temperatura de inflamación 55°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Fórmula molecular C6H2BrF3
Fórmula lineal BrC6H2F3
Índice de refracción 1.4850 to 1.4870
Cantidad 100 g
Beilstein 05,679
Gravedad específica 1.802
Sinónimo 2,4,5-trifluorobromobenzene, 2-bromo-1,4,5-trifluorobenzene, benzene, 1-bromo-2,4,5-trifluoro, 1-bromo-2,4,5-trifluoro-benzene, paragos 390205, 5-bromo-1,2,4-trifluorobenzene, fr bf df ee, pubchem2306, acmc-1cs6j, ksc224g3h
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble.
Clave InChI DVTULTINXNWGJY-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=C(C(=CC(=C1F)Br)F)F
Nombre IUPAC 1-bromo-2,4,5-trifluorobenceno
Peso molecular (g/mol) 210.98
PubChem CID 67597
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.98
Porcentaje de pureza 98%