Learn More
1-Bromo-2,3-difluorobenceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11497184
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Unit Size:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
11497184 1 g 1 g
11407194 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11497184 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. B21585.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 38573-88-5 | C6H3BrF2 | 192.991 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 38573-88-5
Fórmula molecular C6H3BrF2
Peso molecular (g/mol) 192.991
Número MDL MFCD00061136
Clave InChI RKWWASUTWAFKHA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,3-difluorobromobenzene, 2,3-difluorobrmorobenzene, 1-bromo-2,3-difluoro-benzene, 3-bromo-1,2-difluorobenzene, difluorobromobenzene, pubchem1041, acmc-1aibi, 2,3-diflurobromobenzene, 2,3-difluorophenyl bromide, 2,3-difluoro-1-bromobenzene
PubChem CID 2733260
Nombre IUPAC 1-bromo-2,3-difluorobenceno
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Br)F)F
Specifications
Nombre del producto químico o material 1-Bromo-2,3-difluorobenzene
Densidad 1.724
Punto de ebullición 69°C to 70°C (12 mmHg)
Temperatura de inflamación 61°C (141°F)
Índice de refracción 1.509
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.99
Porcentaje de pureza 98%