Learn More
1-Bromo-2,3-difluorobenzene, 98%, ACROS Organics™
Código de producto. 10369070 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
1g; frasco de vidrio
Código de producto.
10369070 1g; frasco de vidrio
1 options
Código de producto. 10369070 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 308670010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromo-2, 3-difluorobenzene
CAS 38573-88-5
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Colorless to Peach
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C6H3BrF2
Fórmula lineal BrC6H3F2
Índice de refracción 1.5090 to 1.5100 (20°C, 589nm)
Número MDL MFCD00061136
Cantidad 1 g
Sinónimo 2,3-difluorobromobenzene, 2,3-difluorobrmorobenzene, 1-bromo-2,3-difluoro-benzene, 3-bromo-1,2-difluorobenzene, difluorobromobenzene, pubchem1041, acmc-1aibi, 2,3-diflurobromobenzene, 2,3-difluorophenyl bromide, 2,3-difluoro-1-bromobenzene
Clave InChI RKWWASUTWAFKHA-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Br)F)F
Nombre IUPAC 1-bromo-2,3-difluorobenceno
Peso molecular (g/mol) 192.991
PubChem CID 2733260
Formula Weight (peso de la fórmula) 193
Porcentaje de pureza ≥97.5%
Forma física Liquid