Learn More
1-Bromo-2,3,5-trifluorobenceno, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11954551 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11954551 1 g 1 g
11328480 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11954551 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 443840010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 133739-70-5
Fórmula molecular C6H2BrF3
Peso molecular (g/mol) 210.98
Número MDL MFCD00012232
Clave InChI XSMLLZPSNLQCQU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,3,5-trifluorobromobenzene, benzene, 1-bromo-2,3,5-trifluoro, 1-bromo-2,3,5-trifluoro-benzene, pubchem2305, acmc-209bte, intermediates-zcf02035, 2,3,5-trifluorobromo benzene, 2,3,5-trifluorophenyl bromide, paragos 390204, benzene,1-bromo-2,3,5-trifluoro
PubChem CID 2736399
Nombre IUPAC 1-bromo-2,3,5-trifluorobenceno
SMILES FC1=CC(F)=C(F)C(Br)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromo-2, 3, 5-trifluorobenzene
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Punto de ebullición 143°C
Temperatura de inflamación 54°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.98
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Bromo-2,3,5-trifluorobenzene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.