Learn More
1-Bromo-2,3,5-trifluorobenceno, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11490441
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11490441 5 g 5 g
11480441 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11490441 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20000.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 133739-70-5
Fórmula molecular C6H2BrF3
Peso molecular (g/mol) 210.98
Número MDL MFCD00012232
Clave InChI XSMLLZPSNLQCQU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,3,5-trifluorobromobenzene, benzene, 1-bromo-2,3,5-trifluoro, 1-bromo-2,3,5-trifluoro-benzene, pubchem2305, acmc-209bte, intermediates-zcf02035, 2,3,5-trifluorobromo benzene, 2,3,5-trifluorophenyl bromide, paragos 390204, benzene,1-bromo-2,3,5-trifluoro
PubChem CID 2736399
Nombre IUPAC 1-bromo-2,3,5-trifluorobenceno
SMILES FC1=CC(F)=C(F)C(Br)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromo-2,3,5-trifluorobenzene
Densidad 1.777
Punto de ebullición 143°C
Temperatura de inflamación 54°C (129°F)
Índice de refracción 1.485
Cantidad 5 g
Número UN UN1993
Beilstein 7369071
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.98
Porcentaje de pureza 98%