Learn More
1-Bis(4-fluorofenil)metil piperazina, TRC
Código de producto. 30134017
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134017 10 g 10 g
30133641 25 g 25 g
30040767 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134017 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB43487510G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 27469-60-9
Fórmula molecular C17 H18 F2 N2
Peso molecular (g/mol) 288.34
Sinónimo 1-[Bis(4-fluorophenyl)methyl]piperazine, Flunarizine Dihydrochloride Imp. A (EP), Piperazine, 1-[bis(4-fluorophenyl)methyl]-, Piperazine, 1-[bis(p-fluorophenyl)methyl]- (8CI), 1-(Di-p-fluorobenzhydryl)piperazine, 4-[Bis(4-fluorophenyl)methyl]piperazine, N-(4,4'-Difluorobenzhydryl)piperazine, N-(Bis(4-fluorophenyl)methyl)piperazine, R 19352, T 841
Nombre IUPAC 1-[bis(4-fluorofenil)metil]piperazina
SMILES Fc1ccc(cc1)C(N2CCNCC2)c3ccc(F)cc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-[Bis(4-fluorophenyl)methyl]piperazine
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C17H18F2N2/c18-15-5-1-13(2-6-15)17(21-11-9-20-10-12-21)14-3-7-16(19)8-4-14/h1-8,17,20H,9-12H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 288.1438