Learn More
1-[bis(4-fluorofenil)metil]piperazina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15491328
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15491328 1 g 1 g
15401338 5 g 5 g
15411338 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15491328 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55173.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 27469-60-9 | C17H18F2N2 | 288.342 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 27469-60-9
Fórmula molecular C17H18F2N2
Peso molecular (g/mol) 288.342
Número MDL MFCD00038660
Clave InChI TTXIFFYPVGWLSE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-bis 4-fluorophenyl methyl piperazine, 1-bis-4-fluorophenyl methyl piperazine, 1-4,4'-difluorobenzhydryl piperazine, 4,4'-difluorobenzhydrylpiperazine, 1-bis 4-fluorophenyl methylpiperazine, 1 bis 4-fluorophenyl methyl-piperazine, piperazine, 1-bis 4-fluorophenyl methyl, 4,4'-difluorobenzhydryl piperazine
PubChem CID 152932
Nombre IUPAC 1-[bis(4-fluorofenil)metil]piperazina
SMILES C1CN(CCN1)C(C2=CC=C(C=C2)F)C3=CC=C(C=C3)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-[Bis(4-fluorophenyl)methyl]piperazine
Punto de fusión 88°C to 92°C
Cantidad 1 g
Número UN UN2811
Beilstein 620754
Formula Weight (peso de la fórmula) 288.34
Porcentaje de pureza 97%