Learn More
1-Bis(4-fluorophenyl)methyl Piperazine 97%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10366060 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
10 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10366060 10 g Glass bottle 10 GR
1 options
Código de producto. 10366060 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor 100180100
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bis(4-fluorophenyl)methyl piperazine
Nombre de nota 97%
CAS 27469-60-9
Punto de fusión 89°C to 94°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C17H18F2N2
Número MDL MFCD00038660
Cantidad 10 g
Sinónimo 1-bis 4-fluorophenyl methyl piperazine, 1-bis-4-fluorophenyl methyl piperazine, 1-4,4'-difluorobenzhydryl piperazine, 4,4'-difluorobenzhydrylpiperazine, 1-bis 4-fluorophenyl methylpiperazine, 1 bis 4-fluorophenyl methyl-piperazine, piperazine, 1-bis 4-fluorophenyl methyl, 4,4'-difluorobenzhydryl piperazine
Información de solubilidad Solubility in water: 0.34g/L (20°C). Other solubilities: >500g/L in methanol, ethanol, 2-propanol, dmf,, acetone and dichloromethane
Clave InChI TTXIFFYPVGWLSE-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CN(CCN1)C(C2=CC=C(C=C2)F)C3=CC=C(C=C3)F
Nombre IUPAC 1-[bis(4-fluorofenil)metil]piperazina
Peso molecular (g/mol) 288.342
PubChem CID 152932
Formula Weight (peso de la fórmula) 288.34
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Crystalline Powder
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Bis(4-fluorophenyl)methyl piperazine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.