Learn More
1-beta-D-arabinofuranosiluracilo, 99 %
Código de producto. 15466229
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15466229 5 g 5 g
15456229 1 g 1 g
15476229 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15466229 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J64147.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3083-77-0 | C9H12N2O6 | 244.20 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3083-77-0
Fórmula molecular C9H12N2O6
Peso molecular (g/mol) 244.20
Número MDL MFCD00065998
Clave InChI DRTQHJPVMGBUCF-CCXZUQQUSA-N
Sinónimo 1-2r,3s,5r-3,4-dihydroxy-5-hydroxymethyl oxolan-2-yl-3h-pyrimidine-2,4-dione
PubChem CID 57416896
SMILES OC[C@H]1O[C@H]([C@@H](O)[C@@H]1O)N1C=CC(=O)NC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-beta-D-Arabinofuranosyluracil
Color Blanco
Cantidad 5 g
Beilstein 28749
Nombre IUPAC 1-[(2R,3S,5R)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)oxolan-2-il]pirimidina-2,4-diona
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.2
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo