Learn More
1-Bencil-5-bromoindol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15414118
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15414118 1 g 1 g
15424118 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15414118 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H57676.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 10075-51-1 | C15H12BrN | 286.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10075-51-1
Fórmula molecular C15H12BrN
Peso molecular (g/mol) 286.17
Número MDL MFCD04337704
Clave InChI AQXJFUYUNHLBGU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-benzyl-5-bromo-1h-indole, n-benzyl-5-bromoindole
PubChem CID 285756
Nombre IUPAC 1-bencil-5-bromo-1H-indol
SMILES BrC1=CC=C2N(CC3=CC=CC=C3)C=CC2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Benzyl-5-bromoindole
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 286.17
Porcentaje de pureza 97%