Learn More
1-Benzil-4-metilbenceno, TRC
Código de producto. 18091620
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18091620 25 mg 25 miligramos
18072530 50 mg 50 miligramos
18080010 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 18091620 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB53516825MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 620-83-7
Fórmula molecular C14H14
Peso molecular (g/mol) 182.26
Sinónimo 1-Methyl-4-(phenylmethyl)benzene;(4-Methylphenyl)phenylmethane;1-Methyl-4-benzylbenzene;4-Benzyltoluene;4-Methyldiphenylmethane;NSC 75367;Phenyl(p-methylphenyl)methane;Phenyl-p-tolylmethane;p-Benzyltoluene;p-Methylbenzylbenzene;p-Methyldiphenylmethane;p-Tolylphenylmethane;
Nombre IUPAC 1-benzil-4-metilbenceno
SMILES Cc1ccc(Cc2ccccc2)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Benzyl-4-methylbenzene
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H14/c1-12-7-9-14(10-8-12)11-13-5-3-2-4-6-13/h2-10H,11H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.1096