Learn More
1-Benzil-3-metilbenceno, TRC
Código de producto. 30138270
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138270 1 g 1 g
30133923 500 mg 500 miligramos
30006075 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138270 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB5354931G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 620-47-3
Fórmula molecular C14H14
Peso molecular (g/mol) 182.27
Sinónimo 1-Methyl-3-(phenylmethyl)benzene;3-Benzyltoluene;3-Methyldiphenylmethane;Phenyl(m-methylphenyl)methane;Phenyl-m-tolylmethane;m-Benzyltoluene;m-Methyldiphenylmethane;m-Tolylphenylmethane;alpha-Phenyl-m-xylene;
Nombre IUPAC 1-benzil-3-metilbenceno
SMILES Cc1cccc(Cc2ccccc2)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Benzyl-3-methylbenzene
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C14H14/c1-12-6-5-9-14(10-12)11-13-7-3-2-4-8-13/h2-10H,11H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.1096