Learn More
1-Benzil-2-metilbenceno, TRC
Código de producto. 30136016
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136016 50 mg 50 miligramos
30009262 10 mg 10 miligramos
30005520 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136016 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB53549050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 713-36-0
Fórmula molecular C14H14
Peso molecular (g/mol) 182.26
Sinónimo 1-Methyl-2-(phenylmethyl)benzene;(2-Methylphenyl)phenylmethane;2-Benzyltoluene;2-Methyldiphenylmethane;NSC 75366;Phenyl(o-methylphenyl)methane;Phenyl-2-tolylmethane;Phenyl-o-tolylmethane;o-Benzyltoluene;o-Methyldiphenylmethane;o-Tolylphenylmethane;alpha-Phenyl-o-xylene;
Nombre IUPAC 1-benzil-2-metilbenceno
SMILES Cc1ccccc1Cc2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Benzyl-2-methylbenzene
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H14/c1-12-7-5-6-10-14(12)11-13-8-3-2-4-9-13/h2-10H,11H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.1096