Learn More
1-Benzhidrilpiperazina, TRC
Código de producto. 30138144
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138144 5 g 5 g
18061240 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30138144 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB1969505G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 841-77-0
Fórmula molecular C17 H20 N2
Peso molecular (g/mol) 252.35
Sinónimo Piperazine, 1-(diphenylmethyl)-, 1-(Diphenylmethyl)piperazine, 1-Benzhydrylpiperazine, 4-(Diphenylmethyl)piperazine, 4-Benzhydrylpiperazine, Benzhydrylpiperazine, N-(Diphenylmethyl)piperazine, N-Benzhydrylpiperazine, NSC 35536, Norcyclizine
Nombre IUPAC 1-benzhidrilpiperazina
SMILES C1CN(CCN1)C(c2ccccc2)c3ccccc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(Diphenylmethyl)piperazine
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C17H20N2/c1-3-7-15(8-4-1)17(16-9-5-2-6-10-16)19-13-11-18-12-14-19/h1-10,17-18H,11-14H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 252.1626