Learn More
1-Benzhidrilpiperazina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11392467
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11392467 100 g 100 g
11382467 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11392467 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L11530.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 841-77-0 | C17H20N2 | 252.361 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 841-77-0
Fórmula molecular C17H20N2
Peso molecular (g/mol) 252.361
Número MDL MFCD00038379
Clave InChI NWVNXDKZIQLBNM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-diphenylmethyl piperazine, benzhydrylpiperazine, n-benzhydrylpiperazine, 1-benzhydryl-piperazine, diphenylmethylpiperazine, norcyclizine, normethylcyclizine, piperazine, 1-diphenylmethyl, 4-benzhydrylpiperazine, n-diphenylmethyl piperazine
PubChem CID 70048
Nombre IUPAC 1-benzhidrilpiperazina
SMILES C1CN(CCN1)C(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Benzhydrylpiperazine
Punto de fusión 91°C to 92°C
Cantidad 100 g
Beilstein 222773
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 252.36
Porcentaje de pureza 97%