Learn More
Ácido 1-benzhidrilacetano-3-carboxílico, ≥ 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10612643
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10612643 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10612643 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor KM10090DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Benzhydrylazetane-3-carboxylic acid
CAS 36476-87-6
% mín. CAS 95.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C17H17NO2
Número MDL MFCD01566539
Cantidad 1 g
Sinónimo 1-diphenylmethyl azetidine-3-carboxylic acid, 1-benzhydrylazetane-3-carboxylic acid, 1-benzhydryl-3-azetidinecarboxylic acid, 3-azetidinecarboxylic acid, 1-diphenylmethyl, 1-benzhydryl-azetidine-3-carboxylic acid, 1-diphenylmethylazetidine-3-carboxylic acid, 1-benzhydryl-3-azetanecarboxylic acid, 1-diphenylmethyl-3-azetidinecarboxylic acid, maybridge3_004072, 1-benzhydrylazetidine-3-carboxylicacid
Clave InChI BRSCYENHLCPOAU-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1C(CN1C(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido 1-benzhidrilacetidina-3-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 267.328
PubChem CID 2735440
Formula Weight (peso de la fórmula) 267.33
Porcentaje de pureza 95%